Learn More
Thermo Scientific™ Autosamplerspritzen mit austauschbarer Kanüle für GC-Geräte
Thermo Scientific™ Autosamplerspritzen mit austauschbarer Kanüle für GC-Geräte sind über einen großen Bereich verschiedener Volumina exakt und reproduzierbar.
Marke: Thermo Scientific™ 36520050
167.66 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Autosamplerspritzen mit austauschbarer Kanüle für GC-Geräte sind über einen großen Bereich verschiedener Volumina exakt und reproduzierbar.
- Manuelle Spritzen in Industriestandardgröße
- Weißer Skalenhintergrund zum einfachen Ablesen
- Lösungsmittelbeständige Markierungen
Spezifikation
36520050 | |
50 mm | |
Nein | |
100 μl | |
Seitliche Öffnung | |
Abnehmbar |
23 G | |
Gasdichte GC Autosamplerspritze, abnehmbare Kanüle | |
Je | |
50 mm | |
Triplus, AS200/AS800, AI/AS 1610 Autosampler | |
36550040 |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.