Learn More
Eppendorf™ Festwinkelrotor ohne Deckel für Tischzentrifuge
Rotoren für die Zentrifugen 5702/5702 R/5702 RH. Die 5702-Familie der Allzweckzentrifugen mit niedriger Drehzahl wurde speziell für die Anforderungen von klinischen Forschungs- und Zellkulturlaboren mit niedrigem bis mittlerem Durchsatz entwickelt.
506.02 CHF - 581.32 CHF
Produktcode | Marke | Max. RZB | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Max. RZB | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10386602
|
Eppendorf™
5702747009 |
1,840 x G |
581.32 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10663493
|
Eppendorf™
5702746002 |
1,770 x G |
506.02 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Rotor F-45-18-17-Cryo
- Maximale Drehzahl: 1,840 × g (4,400 U/min)
- Geräuscharme Zentrifugation auch ohne Rotordeckel
- Zentrifugation von 1 bis 2 ml Kryoröhrchen° (max. 13 mm Durchmesser, Verwendung mit Adapter) und Röhrchen
- mit Schraubverschlusskappe (max. 17 mm Durchmesser, kein Adapter erforderlich)
- Rotor und Adapter sind autoklavierbar (121 °C, 20 min)
Rotor F-45-24-11
- Maximale Drehzahl: 1,770 × g (4,400 U/min)
- Festwinkelrotor für 24 × 1.5/2.0 ml-Röhrchen
- Geräuscharme Zentrifugation auch ohne Rotordeckel
- Adapter optional erhältlich für: 0.2 mm-PCR-Röhrchen (5425 715.005); 0.4 ml-Zentrifugenröhrchen (5425 717.008); 0.5 ml-Mikroteströhrchen und Microtainer™ Röhrchen (5425 716.001)
- Rotor und Adapter sind autoklavierbar (121 °C, 20 min)
Spezifikation
Festwinkelrotor | |
4.400 U/min |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Festwinkelrotor ohne Deckel für Tischzentrifuge