Learn More
Eppendorf™ Festwinkelrotor QuickLock™ mit aerosoldichtem Deckel
Für die Verwendung mit der Zentrifuge 5430 und Zentrifuge 5430 R
Marke: Eppendorf™ 5427739009
1063.49 CHF gültig bis 2025-05-09
Benutzen Sie den Promotions-Code "24143" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Aerosoldicht Eppendorf QuickLock Rotoren schließen mit nur 1/4 Umdrehung
- Spart Zeit bei der täglichen Verwendung
- Nimmt den sich wiederholenden Stress vom Handgelenk
Spezifikation
Modell F-35-6-30 | |
6 x 15/50 ml | |
Fest | |
6 |
Festwinkelrotor | |
Zentrifugen 5430/5430R | |
Deckel |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%