Learn More
Eppendorf™ Festwinkelrotor QuickLock™ mit aerosoldichtem Deckel
Für die Verwendung mit der Zentrifuge 5430 und Zentrifuge 5430 R
Marke: Eppendorf™ 5427752005
997.99 CHF gültig bis 2025-05-09
Benutzen Sie den Promotions-Code "24143" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Aerosoldicht Eppendorf QuickLock Rotoren schließen mit nur 1/4 Umdrehung
- Spart Zeit bei der täglichen Verwendung
- Nimmt den sich wiederholenden Stress vom Handgelenk
Spezifikation
Modell: FA-45-24-11 | |
24 Spin-Säulen | |
13.200 U/min | |
Fest | |
24 |
Festwinkelrotor | |
19.090 × g | |
Zentrifugen 5430/5430R | |
Aerosol-Rotordeckel |