Learn More
Invitrogen™ Fix & PERM™ Zellpermeabilisierungskit
FIX & PERM™ Zellpermeabilisierungskit
226.00 CHF - 606.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Fixier- und Permeabilisierungsreagenz |
---|---|
Produktlinie | FIX & PERM™ |
Versandbedingung | Raumtemperatur |
Produktcode | Marke | Anzahl Tests | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Tests | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10324023
|
Invitrogen™
GAS003 |
50 Tests |
226.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10334023
|
Invitrogen™
GAS004 |
200 Tests |
606.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Das FIX & PERM™ Zellpermeabilisierungs-Kit wird in der Durchflusszytometrie zur Fixierung und Permeabilisierung von Zellen in Suspension verwendet, wodurch der Zugriff von Antikörpern auf intrazelluläre Targets ohne Beeinträchtigung der Streueigenschaften ermöglicht wird.Das FIX & PERM™ Zellpermeabilisierungs-Kit ist:
Sehen Sie sich eine Auswahlhilfe für alle verfügbaren FIX & PERM™ Produkte und Produkte im Zusammenhang mit der Probenvorbereitung an (einschließlich Zelllyse- und Konservierungslösungen, Blockierungsreagenzien und Informationen zur Verwendung von Dynabeads™ Zelltrennungsprodukten für die Zellisolierung).
Die FIX & PERM™ Formel wurde speziell entwickelt, um die Hintergrundfärbung zu reduzieren und während der Permeabilisierung gleichzeitig Fluorochrom-markierte Antikörper hinzuzufügen. Das FIX & PERM™ Zellpermeabilisierungs-Kit eignet sich für verschiedene biologische Proben und wurde für die Verwendung mit Zelllinien, Vollblut und Knochenmark validiert. Das FIX & PERM™ Kit dient zur genauen Identifizierung zuvor nicht nachweisbarer intrazellulärer Marker. Im Gegensatz zu anderen auf dem Markt erhältlichen Fixierungs- und Permeabilisierungsreagenzien lässt das FIX & PERM™ Färbeprotokoll die morphologischen Streueigenschaften der Zellen intakt.
Funktionsweise
Das FIX & PERM™ Zellpermeabilisierungs-Kit enthält 2 Reagenzien: Fixierungsmedium (Medium A) und Permeabilisierungsmedium (Medium B). Die Zellen werden mit dem Fixierungsmedium bei Raumtemperatur für 15 Minuten inkubiert, gewaschen und anschließend mit dem Permeabilisierungsmedium und Fluorochrom-markierten Antikörpern inkubiert. Fixierungsmedium und Permeabilisierungsmedium sind auch separat erhältlich (Kat. Nr. GAS001S100 und GAS002S100).
Spezifikation
Fixier- und Permeabilisierungsreagenz | |
FIX & PERM™ | |
Raumtemperatur |