Learn More
Mettler Toledo™ FiveEasy™ Plus FP30 Leitfähigkeitsmessgeräte
Das kompakte Tisch-Messgerät sorgt ganz einfach auf Knopfdruck für hochwertige Leitfähigkeitsmessungen
Marke:  Mettler Toledo™ 30266945
941.66 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15533380
  • 1760.00 CHF / 1 Einheit
Verfügbar ab: 23-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: LE703 Sensor, Installations-Schnellanleitung, 1413 μS/cm und 12.88 mS/cm Standardbeutel
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
FiveEasy Plus FP30-Std
± 0,5 % des Messwerts
Ein-Punkt-Kalibrierung mit drei vordefinierten Standardwerten, manuelle Eingabe der Zellkonstante
Automatischer Bereich
32 °F bis 212 °F
0,3 °C
RS232 oder USB-Anschlüsse
22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 in.)
1.4 lbs.
100 bis 240 V
LE703 Sensor, Installations-Schnellanleitung, 1413 μS/cm und 12.88 mS/cm Standardbeutel
Geeignet für wässrige Proben mit mittlerer bis hoher Leitfähigkeit
0.01μS/cm bis 500 mS/cm
Linear: 0,00 %/°C bis 10,00 %/°C, Referenztemperatur: 20° und 25 °C
0,1 °C
200 Messungen, aktuelle Kalibrierung
Mini-DIN
0.63 kg
FP30 Standard-Kit
50/60 Hz
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Mettler Toledo™ FiveEasy™ Plus FP30 Leitfähigkeitsmessgeräte > FP30 Standard-Kit