Learn More
Mettler Toledo™ FiveEasy™ Plus FP20 pH/mV-Messgeräte
Dieses kompakte Tischmessgerät ermöglicht präzise pH/mV-Messungen auf Tastendruck.
Marke: Mettler Toledo™ 30266940
1119.71 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes:
- Bestell- Nr. 01-912-347, nur FP20 Messgerät: Mit Kurzanleitung für die Installation, Starterpack mit pH-Puffern
- Bestell- Nr. 01-912-348, FP20 Standard-Kit: Mit Sensor LE438, Kurzanleitung für die Installation, Starterpack mit pH-Puffern
- Bestell- Nr. 01-912-349, FP20 Bio-Kit: Mit Sensor LE410, Kurzanleitung für die Installation, Starterpack mit pH-Puffern
- Bestell- Nr. 01-912-350, FP20 Micro-Kit: Mit Sensor LE422, Kurzanleitung für die Installation, Starterpack mit pH-Puffern
- Bestell- Nr. 01-912-351, FP20 TRIS-Kit: Mit LE420 Sensor, Kurzanleitung für die Installation, Starterpack mit pH-Puffern
Beschreibung
- Kompakte, platzsparende Bauweise mit ABS-Gehäuse
- Entfernen Sie den Sensorhalter nach Gebrauch und bewahren Sie ihn an der Seite des Messgerätes auf
- Großes, gut strukturiertes 4,3-Zoll-LCD-Segmentdisplay mit guter Erkennbarkeit
- Gute Bedienbarkeit durch intuitive Tastenanordnung und einfache Menüsteuerung
- RS232- oder USB-Anschlüsse für direkten Datenexport an einen Drucker oder PC zur Weiterverarbeitung
- ATC- und MTC-Temperaturkompensation
- Ausschließlich lineare Kalibrierung mit (max.) fünf Punkten mit vier vordefinierten Puffergruppen
- BNC, Cinch, NTC 30-Kiloohm-Sensoreingänge
- Mit automatischer und manueller Endpunkterfassung, akustischem und optischem Endpunktsignal
- Ideal geeignet für zahlreiche Laboranwendungen
- pH-Bereich: -2,00 bis 16,00
- pH-Auflösung: 0,01/0,1
- pH-Genauigkeit: ±:0,01
- mV-Bereich: 2.000 bis 2.000 mv
- mV-Auflösung: 1mV
- mV-Genauigkeit: ±1mV
- Temperaturbereich: -5 bis +105 °C (23 °F bis 221 °F)
- Temperaturauflösung: 0,1 °C
- Temperaturgenauigkeit: 0,3 °C
- Speichergröße: 200 Messungen, aktuelle Kalibrierung
- Stromversorgung: 100 bis 240 V, 50/60 Hz, 12 VDC
- Abmessungen: 22,7 x 14,7 x 7cm (9 x 5,7 x 2,7 in.)
- Gewicht: 0,63kg (1,4 lb.)
- Nur FP20-Messgerät: Für Anwendungen geeignet, die einen bestimmten, nicht im Kit enthaltenen Sensor erfordern
- FP20 Standard-Kit: Geeignet für eine große Bandbreite an allgemeinen wässrigen Proben
- FP20 Bio-Kit: Geeignet für schnelle Ergebnisse bei wässrigen Proben wie etwa Säuren und Basen
- FP20 Mikro-Kit: Geeignet für kleine Proben in Fläschchen und Reagenzgläsern
- FP20 TRIS-Kit: Geeignet für anspruchsvolle, verschmutzte Proben wie Emulsionen, ölige Proben, Abwasser, TRIS
Spezifikation
FiveEasy Plus FP20-Micro | |
0,3 °C | |
±0,01 | |
Für kleine Proben in Fläschchen und Reagenzgläsern | |
-2,00 bis 16,00 | |
2000 bis 2000 | |
-5 °C bis +105 °C | |
0,1 °C | |
200 Messungen, aktuelle Kalibrierung | |
22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 in.) | |
1.4 lb. | |
LE422 pH sensor | |
FP20 Mikro-Kit | |
50/60 Hz |
LE422 Sensor, Kurzanleitung für die Installation, Starterpack mit pH-Puffern | |
±1 | |
RS232, USB | |
Linear/Segmentiert | |
0,01, 0,1 | |
1 mV | |
23 bis 221 °F | |
LCD | |
BNC, Klinke, NTC 30 Kiloohm-Sensoren | |
0.63 kg | |
FP20 | |
ATC und MTC | |
100 bis 240 V |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %