Learn More
SCAT™ Verschraubungen für HPLC-Systeme (Fittinge)
Schließen Sie Ihre HPLC-Kapillaren sicher und luftdicht an das SCAT System an. SCAT PFA-Fittinge sind chemisch beständig und passen auf Safety Caps und Safety Waste Caps. Erhältlich für verschiedene Kapillargrößen.
Marke:  SCAT™ 107168
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18626488
  • 24.80 CHF / 1 Bogen
Verfügbar ab: 24-06-2025
Beschreibung
SCAT fittings are available in the following versions:
  • PFA fitting with integrated ferrule in various colors and diameters
  • Tube connectors in various diameters
Spezifikation
Spezifikation
Plug
Solvent Handling
5 x blind plug for UNF 1/4 in. 28G thread
SCAT Safety Caps
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SCAT™ Verschraubungen für HPLC-Systeme (Fittinge) > Color: Colorless, For Use With: SCAT Safety Caps, Includes: 5 x blind plug for UNF 1/4 in. 28G thread, Type: Blind Plug