Learn More
SCAT™ Verschraubungen für HPLC-Systeme (Fittinge)
Schließen Sie Ihre HPLC-Kapillaren sicher und luftdicht an das SCAT System an. SCAT PFA-Fittinge sind chemisch beständig und passen auf Safety Caps und Safety Waste Caps. Erhältlich für verschiedene Kapillargrößen.
Marke:  SCAT™ 107165
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18616478
  • 24.80 CHF / 5 Bögen
Verfügbar ab: 25-06-2025
Beschreibung
SCAT fittings are available in the following versions:
  • PFA fitting with integrated ferrule in various colors and diameters
  • Tube connectors in various diameters
Spezifikation
Spezifikation
Plug
Solvent Handling
UNF 1/4 in. 28G
Polypropylen
Farblos
5 x fitting 1.6 mm
SCAT Safety Caps
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SCAT™ Verschraubungen für HPLC-Systeme (Fittinge) > Color: Colorless, For Use With: SCAT Safety Caps, Includes: 5 x fitting 1.6 mm, Type: Plug