Learn More
SCAT™ Verschraubungen für HPLC-Systeme (Fittinge)
Schließen Sie Ihre HPLC-Kapillaren sicher und luftdicht an das SCAT System an. SCAT PFA-Fittinge sind chemisch beständig und passen auf Safety Caps und Safety Waste Caps. Erhältlich für verschiedene Kapillargrößen.
Marke: SCAT™ 117819
49.60 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
SCAT Verschraubungen gibt es in folgenden Ausführungen:Spezifikation
Kompressionsverschraubung für Rohrverbinder | |
Solvent Handling | |
Wellschlauch ID 8 mm / OD 11 mm |
Weiß | |
Compression Fitting for Tube Connector, Tube Olive for Corrugated tube (8 mm ID, 11 mm OD), with Locknut | |
PTFE |