Learn More
SCAT™ Verschraubungen für HPLC-Systeme (Fittinge)
Schließen Sie Ihre HPLC-Kapillaren sicher und luftdicht an das SCAT System an. SCAT PFA-Fittinge sind chemisch beständig und passen auf Safety Caps und Safety Waste Caps. Erhältlich für verschiedene Kapillargrößen.
Marke:  SCAT™ 160143
24.75 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10890861
  • 31.35 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-06-2025
Beschreibung
SCAT-Anschlussstücke sind in folgenden Versionen erhältlich:
  • PFA-Anschlussstück mit integrierter Ferrule in verschiedenen Farben und Durchmessern.
  • Schlauchverbindungsstücke in verschiedenen Durchmessern
Spezifikation
Spezifikation
Schlauchanschluss
Solvent Handling
Rohrdurchmesser 6,4 mm auf 8 mm Innendurchmesser
Weiß
Curved Tube Connector (6.4 to 8 mm ID)
PTFE
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SCAT™ Verschraubungen für HPLC-Systeme (Fittinge) > Schlauchverbindungsstück, gebogen, 6,4 – 8 mm ID