Learn More
SCAT™ Verschraubungen für HPLC-Systeme (Fittinge)
Schließen Sie Ihre HPLC-Kapillaren sicher und luftdicht an das SCAT System an. SCAT PFA-Fittinge sind chemisch beständig und passen auf Safety Caps und Safety Waste Caps. Erhältlich für verschiedene Kapillargrößen.
Marke:  SCAT™ 107811
9.83 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10839150
  • 12.45 CHF / 1 Stück
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Aktionscode 24127 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Descrizione
Descrizione
SCAT-Anschlussstücke sind in folgenden Versionen erhältlich:
  • PFA-Anschlussstück mit integrierter Ferrule in verschiedenen Farben und Durchmessern.
  • Schlauchverbindungsstücke in verschiedenen Durchmessern
Specifica
Specifica
Schlauchanschluss
2 bis 3 mm
Straight Tube Connector (2 to 3 mm ID)
Polypropylen
Weiß
Solvent Handling
2 bis 3 mm Innendurchmesser Schläuche
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
SCAT™ Verschraubungen für HPLC-Systeme (Fittinge) > Schlauchverbindungsstück, gerade, Innendurchmesser 2 bis 3 mm
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato