Learn More
SCAT™ Verschraubungen für HPLC-Systeme (Fittinge)
Schließen Sie Ihre HPLC-Kapillaren sicher und luftdicht an das SCAT System an. SCAT PFA-Fittinge sind chemisch beständig und passen auf Safety Caps und Safety Waste Caps. Erhältlich für verschiedene Kapillargrößen.
Marke:  SCAT™ 107045
24.75 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10593405
  • 31.35 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
SCAT-Anschlussstücke sind in folgenden Versionen erhältlich:
  • PFA-Anschlussstück mit integrierter Ferrule in verschiedenen Farben und Durchmessern.
  • Schlauchverbindungsstücke in verschiedenen Durchmessern
Spezifikation
Spezifikation
PTFE-Anschlussstück
4,76 mm
Integrierte Ferrule, 4,76 mm
PTFE
Weiß
HPLC-Lösungsmittelhandhabung, HPLC-Sicherheitsabfallverschlüsse
Safety Caps / Safety Waste Caps
Name des Produkts
SCAT™ Verschraubungen für HPLC-Systeme (Fittinge) > PTFE-Anschlussstück, 4,76 mm Außendurchmesser, UNF 5/16 in.