Learn More
SCAT™ Verschraubungen für HPLC-Systeme (Fittinge)
Schließen Sie Ihre HPLC-Kapillaren sicher und luftdicht an das SCAT System an. SCAT PFA-Fittinge sind chemisch beständig und passen auf Safety Caps und Safety Waste Caps. Erhältlich für verschiedene Kapillargrößen.
Marke: SCAT™ 107061
19.77 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
SCAT-Anschlussstücke sind in folgenden Versionen erhältlich:- PFA-Anschlussstück mit integrierter Ferrule in verschiedenen Farben und Durchmessern.
- Schlauchverbindungsstücke in verschiedenen Durchmessern
Spezifikation
PFA-Anschlussstück | |
1.6 mm | |
HPLC-/UHPLC-Systeme | |
Fitting with Integrated Ferrule (1.6 mm OD) | |
PFA |
Grün | |
1.6 mm | |
5 Stück | |
Safety Caps / Safety Waste Caps |
Special Offers
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.