Learn More
Epredia™ FITC-Proteinblockierungsmittel (PBA)
Blockieren Sie die unspezifische Antikörperbindung des primären Reagenz mit Epredia™ FITC-Proteinblockierungsmittel (PBA)
Marke:  Epredia™
Artikelnummer. 12603947
  • 78.95 CHF / 6 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Beschreibung
Blockieren Sie die unspezifische Antikörperbindung des primären Reagenz mit Thermo Scientific™ FITC Proteinblockierungsmittel (PBA)
  • Zur In-vitro-Diagnostik
  • Blockiert die nicht-spezifische Antikörper-(Protein-) Bindung des Ausgangsreagens
Lagerungsbedingungen: Lagerung bei 2 °-8 °C.
Empfohlen für: Fluoreszenzmikroskopie.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
6 ml
2 °C bis 8 °C.
6 ml
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Epredia™ FITC-Proteinblockierungsmittel (PBA) > 6 ml