Learn More
Thermo Scientific™ FitBag™ Trypton-Soja-Bouillon (TSB)
Verkürzen Sie Ihre Arbeitsabläufe mit den leicht zuzubereitenden 2.7 l, 4.5 l oder 9 l-Medienbeuteln: in 5 bis 10 Minuten fertig und die segmentierte Struktur ermöglicht Vorbefüllen.
Marke:  Thermo Scientific™ DF0129B
469.30 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15755463
  • 507.00 CHF / 20 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
10°bis 30 °C
Fertigformate
20 x 4,5 l
FitBag Trypton-Soja-Bouillon (TSB)
Trockennährmedien
Videos
  • Thermo Scientific FitBag enrichment media
  • Thermo Scientific FitBag enrichment media
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Instructions
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer9202200273 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/09/2022 Catalog NumberDF0129B
Chargennummer9202200097 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/03/2022 Catalog NumberDF0129B
Chargennummer9202100217 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/06/2021 Catalog NumberDF0129B
Chargennummer9202000129 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/05/2020 Catalog NumberDF0129B
Chargennummer9201800897 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/04/2019 Catalog NumberDF0129B
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ FitBag™ Trypton-Soja-Bouillon (TSB) >