Learn More
Thermo Scientific™ FitBag™ Gepuffertes Peptonwasser (BPW)
Verkürzen Sie Ihre Arbeitsabläufe mit den leicht zuzubereitenden 2.7 l, 4.5 l oder 9 l-Medienbeuteln: in 5 bis 10 Minuten fertig und die segmentierte Struktur ermöglicht Vorbefüllen.
Marke: Thermo Scientific™ DF0509C
388.55 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Sparen Sie Zeit bei der Zubereitung selektiver Anreicherungsmedien zur Isolierung von Salmonella spp. aus Lebensmittelproben mit dem Thermo Scientific™ FitBag™ gebrauchsfertigen Beutel mit gepuffertem Peptonwasser. Das bestrahlte Nährmedium wird in einem leichten und durchsichtigen Kunststoffbeutel geliefert — einfach Wasser hinzufügen und das Medium ist gebrauchsfertig. Dank der segmentierten Struktur können Sie den Beutel vorbefüllen und bei Bedarf in zwei Minuten rekonstituieren. Erhältlich in den Größen 2.7 Liter, 4.5 Liter oder 9 Liter passend für Ihre Arbeitsabläufe. Das Nährmedium kann je nach Bedarf durch den Ablaufschlauch dispensiert werden.
Verkürzen Sie Ihren Arbeitsablauf mit der QuickBag UVM1-Bouillon. QuickBag Anreicherungsmedien sind schnell und einfach zuzubereiten und hervorragend an Arbeitsabläufe im Labor und von automatischen Geräten, wie etwa Dilutoren, anpassbar. Es sind keine weiteren Zusätze erforderlich.
Kostengünstig: Kein Abwiegen von Medien oder Sterilisation erforderlich, sodass der Aufwand durch die Medienzubereitung sinkt und mehr Ressourcen und Geräte frei werden.
Flexibel: Die segmentierte Struktur ermöglicht eine einfache Zubereitung, indem Sie ein Segment mit deionisiertem Wasser füllen, aus dem das QuickBag Anreicherungsmedium innerhalb von zwei Minuten rekonstituiert werden kann. Sterilisiertes Wasser kann unter aseptischen Bedingungen ebenfalls verwendet werden.
Anwenderfreundlich: Mit minimalem Training zu befüllen und zu dispensieren.
Energiesparend: Gammabestrahlt, sodass kein teures thermisches Aufbereiten erforderlich ist.
Sicher: Die Handhabung von Glasartikeln und ein Abwiegen der Kulturmedien entfallen und es werden keine zusätzlichen Reagenzien benötigt. Leere Beutel werden im normalen Laborabfall entsorgt.
Verringert Abfall: Nicht zubereitete QuickBag Anreicherungsmedien können bis zu 24 Monate lang aufbewahrt werden. Rehydrierte Medien haben eine Haltbarkeit von 10 Tagen.
Qualitätsgarantie: Entspricht ISO 11133 und ISO 7218. Für jede Charge sind Qualitätszertifikate verfügbar, sodass weniger Qualitätskontrollen notwendig sind.
Platzsparend: Aufgrund der praktischen Verpackung in flachen Kartons benötigt das QuickBag Anreicherungsmedium relativ wenig Platz im Vergleich mit gebrauchsfertigen Medien und kann ja nach Bedarf zubereitet werden.
Spezifikation
10°bis 30 °C | |
Fertigformate | |
10 x 9,0 l |
FitBag Gepuffertes Peptonwasser | |
Voranreicherungsmedium |
Videos
-
Thermo Scientific FitBag enrichment media
-
Thermo Scientific FitBag enrichment media
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
9202300481 | Analysenzertifikat | 09/11/2023 | DF0509C |
9202300377 | Analysenzertifikat | 20/09/2023 | DF0509C |
9202300001 | Analysenzertifikat | 23/02/2023 | DF0509C |
9202200457 | Analysenzertifikat | 08/11/2022 | DF0509C |
9202200145 | Analysenzertifikat | 13/04/2022 | DF0509C |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13