Learn More
Fisherbrand™ Zipper Probenbeutel mit Reißverschluss
Die Reißverschlusssicherung sorgt für eine sichere Versiegelung der Beutel
Marke: Fisherbrand™ 018161A
Beschreibung
Die Reißverschlusssicherung sorgt für eine sichere Versiegelung der Beutel
- Langlebiges, transparentes Polyethylen
- Ideal für ein einfaches, bequemes Sammeln, Lagern und Schützen von Laborproben und Proben
- Dank der transparenten, nicht bedruckten Oberfläche kann der Benutzer jeden Beutel einzeln markieren und beschriften.
Nicht für Flüssigkeiten empfohlen
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Reißverschlussdichtung | |
LDPE | |
100 | |
7 x 5 cm (3 x 2 in) | |
7 cm | |
5 cm |
5 oz. | |
Durchsichtig | |
1000 | |
2 mil | |
3 in. | |
2 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Zipper Probenbeutel mit Reißverschluss > 2 mil; (L x B) 3 x 2 in. (7 x 5cm)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur