Learn More
Fisherbrand™ Zipper Probenbeutel mit Reißverschluss
Die Reißverschlusssicherung sorgt für eine sichere Versiegelung der Beutel
Marke:  Fisherbrand™ 9661160
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10141111
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Die Reißverschlusssicherung sorgt für eine sichere Versiegelung der Beutel
  • Langlebiges, transparentes Polyethylen
  • Ideal für einfache und problemlose Zusammenstellung, Aufbewahrung und Schutz von Präparaten und Proben im Labor
  • Jeder Beutel kann auf der durchsichtigen, unbedruckten Oberfläche individuell markiert und beschriftet werden
Nicht empfohlen für Flüssigkeiten
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Reißverschlussdichtung
Polyethylen
50
46 x 23 cm
46 cm
23 cm
3 lb.
Clear
250
4 mil
18 in.
9 in.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Zipper Probenbeutel mit Reißverschluss > 4mil; 18L x 9 in. W (46 x 23cm)