Learn More
Fisherbrand™ Write-On Tape
Sticks to glass, plastic, paper and wood.
6.00 CHF - 8.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Format | Klebeband |
Produkttyp | Write-On™ Klebeband |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Autoklav, Kühlschrank/Tiefkühlgerät, Sterilisator, Inkubator |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Breite (angloamerikanisch) | Länge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (angloamerikanisch) | Länge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17807301
![]() |
Fisherbrand™
15949 |
0,5 in. | 60 yd. |
8.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17897291
![]() |
Fisherbrand™
15948 |
1,5 in. | 14 yd. |
6.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Can be used in temperatures from -23°C to +121°C (-9°F to +250°F)
- Well suited for use in autoclaves, refrigerators, deep freeze, sterilizers, and incubators
- Easily marked with pencil, pen, ballpoint and most felt-tip markers
- Removes without residue
- Resists oil, water, and acid
Spezifikation
Weiß | |
Write-On™ Klebeband | |
Je 1 | |
-23 bis 121 °C |
Klebeband | |
Autoklav, Kühlschrank/Tiefkühlgerät, Sterilisator, Inkubator | |
-9 bis 250 °F |