Learn More
Fisherbrand™ Weithalsflaschen für Feldproben
Großpackung für bequeme Probenahme, Transport und Lagerung von Flüssigkeiten
Marke: Fisherbrand™ 300141-0032
131.09 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Polypropylen-Schraubverschlüsse
Beschreibung
Großpackung – für bequeme Probenahme, Transport und Lagerung von Flüssigkeiten
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
- Starr und durchscheinend
Spezifikation
1000 ml (32 oz.) | |
32 oz. | |
HDPE | |
ISO 13485:2003; BSI:FM 653694; QMI-SAI:File Nr.1606319 und 1606321 | |
Weit | |
Polypropylen | |
Schraubkappe |
1000 ml | |
Durchscheinend | |
53 mm | |
Ja | |
Weithals-Probennahmeflasche | |
53 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Weithalsflaschen für Feldproben > 32 oz. (1000 ml); 53 mm-Schraubverschluss
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur