Learn More
Fisherbrand™ Breiter Porzellantiegel
Temperaturbeständig bis 1150 °C (2102 °F)
Marke:  Fisherbrand™ FB965J
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13419719
  • 28.85 CHF / 6 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Die Aufwärm- und Abkühlgeschwindigkeit darf 200 °C pro Stunde nicht überschreiten. Die maximale Betriebstemperatur beträgt 1100 °C
Beschreibung
Beschreibung
Beständig gegen Temperaturen bis 1150° C (2102° F)
  • Außen und innen glasiert, mit Ausnahme von Bodenfläche und Rand
Bestellinformation
Abdeckungen sind separat lieferbar
Spezifikation
Spezifikation
Porzellan
1150°C
17 g
41mm
Tiegel
Glasiert
2 mm
17mL
26mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Breiter Porzellantiegel > 41 x 26 x 2 mm; 17 g; Gewicht des Gehäuses: 1,7kg; Kapazität: 17mL