Learn More
Fisherbrand™ Vortexer Mischer
Der Vortexer ist eine Mehrzweckeinheit mit maximalem Komfort. Dieser elegante und moderne Vortexmischer erfüllt die Mischanforderungen der gängigsten Reagenzgläser, die heute im Labor verwendet werden, ohne dass Mischkopfeinheiten ausgetauscht werden müssen.
Marke:  Fisherbrand™ 120904
162.64 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17801682
  • 252.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Das Gehäuse besteht aus strapazierfähigem ABS, das den gängigsten Chemikalien standhält und leicht zu reinigen ist
  • Mit dem stufenlos einstellbaren Drehzahldrehrad können Sie die gewünschte Geschwindigkeit wählen
  • Stabile Elastomerfüße, bieten Vibrationsdämpfung und verhindern Bewegungen während des Betriebs
  • Der innovative Kopf kann zu Reinigungszwecken entfernt werden
  • US Design Patent Nr. D787,085, US Utility Patent Nr. 9895670
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Vortexer Mischer > Produkttyp: Vortexschüttler