Learn More
Fisherbrand™ Unzerbrechliche Deckgläser
Kunststoff; durchsichtig, nicht kräuselnd
Marke:  Fisherbrand™ 12547
Artikelnummer. 10452765
  • 53.00 CHF / 1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kunststoff (gepresstes Polyvinylchlorid)
  • Durchsichtig
  • Nicht kräuselnd
  • Dicke 0,17 bis 0,25 mm
Bestellinformation
Packung von 1000 Deckgläsern in Kartons von 100
Spezifikation
Spezifikation
Deckglas
22 mm
0,17 bis 0,25 mm
Gepresstes Polyvinylchlorid
22 mm
Je
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Unzerbrechliche Deckgläser > Deckglas; Größe: 22 x 22 mm