Learn More
Fisherbrand™ Werkzeughalter für Ultraschallgeräte
Verwenden Sie diesen Fisherbrand™ Werkzeughalter mit Fisherbrand™ Doppelfrequenz-Ultraschallreinigern der 112xx-Serie. Mit dem Ultraschallreiniger lassen sich die Werkzeuge problemlos pflegen und handhaben.
Marke:  Fisherbrand™ 2070760000
Artikelnummer. 10028271
  • 25.35 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Beschreibung
  • Mehrere Zinken zum Halten mehrerer Werkzeuge
  • Doppelgriffe sichern den Halter einfach im Ultraschallreiniger
  • Edelstahl
  • Geringes Gewicht, einfache Handhabung
Spezifikation
Spezifikation
Werkzeughalter
3.6 in.
Edelstahl
FB11211 Ultraschallreinigungsgerät
Bottom L: 4.5 in.; Top L: 8.2 in.
Bottom W: 4.5 in.; Top W: 3 in.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Werkzeughalter für Ultraschallgeräte > Zur Verwendung mit dem FB11211 Ultraschallgerät