Learn More
Fisherbrand™ LASER KEY-CHAIN
Gut sichtbarer, brillanter roter Strahl mit 650 nm Wellenlänge. Der Fisherbrand™ Ultra-Bright Key Chain Laser Pointer funktioniert bei Tageslicht und Dunkelheit gleichermaßen gut.
Marke:  Fisherbrand™ 3143
Artikelnummer. 11794366
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Includes: Lithium-Batterie versorgt das Gerät für ein Jahr intermittierenden Gebrauch.
Beschreibung
Beschreibung
Speziell für Diavorführungen, Wandtafeln und den Einsatz vor Ort entwickelt.
  • Der Strahldurchmesser ist 0.13 Zoll (3.5 mm)
  • Mit 4 mW-Leistung und einem Bereich von 400 ft. (122 m)
  • Mit Schlüsselanhänger für einfache Tragbarkeit
  • Mini-Licht misst 2.50 x1 x0.25 Zoll Durchm. (6.4 x2.5 x0.64 cm)
Spezifikation
Spezifikation
Laserpointer mit Schlüsselanhänger
650 nm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ LASER KEY-CHAIN > Laserpointer als Schlüsselanhänger