Learn More
Fisherbrand™ Traceable Vibrating Timer
Innovative Zeitschaltuhr mit Countdown-/Countup-, Speicher- und Stoppuhrfunktionen.
Marke:  Fisherbrand™ 93679-04
Artikelnummer. 15516619
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Includes: Ständer, magnetische Rückseite, Batterie, Öffnung zur Befestigung eines Tragebands, Traceable® Bescheinigung
Beschreibung
Beschreibung
Dieser innovative Fisherbrand™ Traceable™ Zeitgeber mit Vibrationsfunktion kann vorwärts und rückwärts zählen und verfügt über eine Speicherfunktion und einen Stoppuhrmodus. Geschützt gegen Wasser und Dampf.
  • Umfangreiche Speicherfunktion, speichert die zuletzt programmierten Einstellungen für sich wiederholende Laborexperimente
  • Per Schalter zwischen Vibrations- oder hörbarem Alarm wählen
  • Einzeln nummerierte Tasten für ein einfaches und schnelles Einstellen der Zeit
  • Countdown und Alarme auf einzelnen Kanälen
  • Automatischer Bounceback™ Speicher für sich wiederholende Zeiten
  • Zählt während des Alarms aufwärts und zeigt somit die seit dem Alarm vergangene Zeit an
  • Zählt im Stoppuhrmodus aufwärts
Spezifikationen:
  • Bereich: 9 Stunden, 99 Minuten, 99 Sekunden
  • Auflösung: 1 Sekunde
  • Genauigkeit: 0.01 %
  • Anzahl Kanäle/Zonen: 1
  • Größe: 8.9 x 7.6 x 2.5 cm (3.5 x 3 x 1 in.)
  • Gewicht: 78 g (2.75 oz.)
Anwendungen:
Ideal für den Gebrauch in Waschplätzen, Nasslaboren, Produktionsanlagen oder im Außeneinsatz, wo es unmöglich ist, einen Summer zu hören.
Zertifikationen:
Zur Gewährleistung der Genauigkeit wird eine Traceable™ Bescheinigung durch unser A2LA- akkreditiertes und ISO/IEC 17025:2005-zertifiziertes (1750.01) Kalibrierlabor erstellt. Es weist eine Rückverfolgbarkeit gemäß den Normen des NIST (National Institute of Standards and Technology) nach.
Spezifikation
Spezifikation
Hand-Timer
Akustisch, blinkend und vibrierend
1 s
AAA
78 g
NIST-konform
19 h 59 min
0,0001
1
2 oz.
Ständer, magnetische Rückseite, Batterie, Öffnung für ein Trageband, Traceable™ Bescheinigung
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Traceable Vibrating Timer > Rückführbarer Vibrating-Timer