Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Zeitschaltuhr mit zwei Speicherplätzen
Für die punktgenaue Zeiterfassung im Vorwärts- oder Rückwärtsmodus im Bereich von 23 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden
Marke: Fisherbrand™ 93678-27
47.37 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Batterie, Magnet, ausklappbarer Ständer/Klemme, Traceable™ Bescheinigung
Beschreibung
Für die punktgenaue Zeiterfassung im Vorwärts- oder Rückwärtsmodus, über maximal 23 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden. Mit der Fisherbrand™ Traceable™ Zeitschaltuhr können Sie zwei Zeitmessungen gleichzeitig vornehmen. Beide Zeitmesskanäle können gleichzeitig gestartet werden. Nach Ablauf der jeweils eingestellten Zeit ertönt ein Alarm und der Hinweis Times Up blinkt auf dem Display. Bei Nulldurchlauf beginnt die Zeitschaltuhr mit der Vorwärtszählung.
- Speicherfunktion kann unzählige, sich wiederholende Tests durchführen
- Beide Countdown-Zeitkanäle können zum Aufrufen einer bestimmten Zeit eingestellt werden.
- Genauigkeit: 0.01 %
- Resolution: 1 Sekunde
- Speicheraufruf
- Zeitschaltuhrbereich: 24 Stunden
- Display: Doppelzeiliges LCD-Display, Höhe einer Zeile 1.0 cm (0.375 in)
- Alarm: Eigener Alarm für jeden Kanal, 1 Minute, automatisches oder manuelles Verstummen
- Easel Ständer, Befestigungsclip und magnetische Rückseite
- Abmessungen: 2.22 x 6.98 x 5.39 cm (L x B x H) (0.875 x 2.75 x 2.125 in)
- Gewicht: 54 g (1.9 oz)
Certifications
Traceable Zertifikat mit individueller Seriennummer wird durch ein Kalibrierlabor (akkreditiert durch A2LA™ und zertifiziert nach ISO 17025) zur Bestätigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Standards bereitgestellt.
Spezifikation
Hand/Tisch-Timer | |
Audible | |
1 s | |
Silberoxid | |
0.93 cm | |
53,01 g | |
Zur Durchführung von Wiederholungsprüfungen |
23 h 59 min, 59 s | |
0,01 % | |
LCD | |
0,37 in. | |
1,87 oz. | |
Ständer, Befestigungsclip und magnetische Rückseite, Silberoxidbatterie mit 1 Jahr Betriebsdauer, Gehäuse aus ABS-Kunststoff | |
NIST |