Learn More
Fisherbrand™ High precision probe 4132
Ersatzteil für Traceable RTD-Platinthermometer.
Marke:  Fisherbrand™ 90028-84
Artikelnummer. 12744078
  • 190.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Ersatzteil für Traceable RTD-Platinthermometer.
  • 100 Ohm
  • 4-Draht-Sonde
  • Sondenlänge: 15.24 cm (6 in.)
Spezifikation
Spezifikation
152 mm
RTD Probe
Für RTD Platinthermometer
Thermometer-Sonde
6 in.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ High precision probe 4132 > Ersatzsonde für RTD Platin-Thermometer
Zur Leistungsverbesserung sollten die Sonden als System mit dem Messgerät kalibriert werden.