Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Tischzeitschaltuhr
Der Lab-Top Timer ist speziell für den Einsatz am Arbeitsplatz vorgesehen
Marke:  Fisherbrand™ 93678-32
Artikelnummer. 11789795
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Includes: Rückführbarkeitszertifikat mit individueller Seriennummer und Batterie mit 3 Jahren Betriebsdauer
Beschreibung
Beschreibung
Dieser Zeitgeber wurde speziell für den Einsatz auf dem Arbeitstisch konzipiert. Eine einfache Handhabung, vielfältige Funktionen, extra große Tasten und eine gute Ablesbarkeit aus jedem Betrachtungswinkel machen die Fisherbrand™ Traceable™ Tischzeitschaltuhr zu einem idealen Gerät für das Labor.
  • LCD-Bildschirm wurde für eine winkelunabhängige Betrachtung entwickelt (sitzend oder stehend)
  • Zählt von 24 Stunden zu 1 Sekunde in Schritten von einer Sekunde mit einer Genauigkeit von 0.01 % herunter
  • Spezieller Speicherchip ermöglicht das Programmieren einer sofortigen Wiederholungszeit, die per Tastendruck auf dem Bildschirm angezeigt wird
  • Die gespeicherte Zeit ist bis zu einer Änderung gesperrt
  • Countup-Modus (Stoppuhr) und eine Tageszeituhr
  • Größe: 3.25 x 3.25 x 1.75 in.
  • Gewicht: 4 oz.
Certifications
NIST-konform.
Spezifikation
Spezifikation
Hand/Tisch-Timer
Audible/Visible
1 s
AA
113,39 g
NIST
24 Stunden bis 1 s
0,01 %
LCD
4 oz.
Rückführbarkeitszertifikat mit individueller Seriennummer und Batterie mit 3 Jahren Betriebsdauer
Name des Produkts
Fisherbrand™ Traceable™ Tischzeitschaltuhr > Anzeige: 1,3 cm (0,5 in. H); Netzteil: 3 Jahre Batterie