Learn More
Fisherbrand™ Tight-Ties™
Beschreibung
Funktioniert mit allen Arten von Kunststoff- und Gummischläuchen
- Gassterilisiert
- Selbstsichernd
- Chemikalien-/korrosionsbeständig
- Rostbeständig
- Nichtleitendes Nylon
Technische Daten
- -40 bis +185 °F (-40 bis +85 °C)
- Zugfestigkeit: 12 bis 50 lbs. (5.4 bis 22.7 kg)
- Durchmesser nach dem Schließen auf 1/16 bis 4 in. einstellbar
Spezifikation
Kabelbinder-Set | |
Nylon | |
4 bis 14 in. Länge (101,6 bis 355,6 mm) |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Tight-Ties™ > Einstellbar von 1/16 bis 4 Zoll
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur