Learn More
Fisherbrand™ Surface Treated Sterile Tissue Culture Flasks, Vented Cap
Perfect for cell growth, cell yields aim on little or medium input volume.
222.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE |
---|---|
Verschlussfarbe | Blau |
Farbe | Naturfarben |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zellwachstum |
Flaschenhalstyp | Abgewinkelt |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Kulturfläche | Verschlusstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Kulturfläche | Verschlusstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16390788
|
Fisherbrand™
FB012933 |
25 ml | 12,5 cm2 | Belüftet |
222.00 CHF
200 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Flat, free flask surface
- Striation free to maximize usable growth area
- Used in both open, closed systems
- Angled neck design offers good pipet and cell scraper access
- Upper triangular, wider base shape provides stability
- Protruding ridge on back side of flask makes it easy for stacking
- Special area near neck for easy mark writing
- Both flask sides have engraved graduation
- Sterilized by gamma irradiation
- Non-pyrogenic
- Vented closures
- Vented cap filter is PVDF; pore size: 0.22μm
Warranty
Three years
Spezifikation
CE | |
Naturfarben | |
Abgewinkelt | |
Oberflächenbehandelt | |
Ja | |
Flach |
Blau | |
Zellwachstum | |
Gewebekultur-Kolben | |
Flach | |
Steril | |
Belüftet |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Surface Treated Sterile Tissue Culture Flasks, Vented Cap