Learn More
Fisherbrand™ SureOne dünnwandige MicroPoint Pipettenspitzen, Universalformat
GREENER_CHOICE
Komplettes Sortiment an universell einsetzbaren, dünnwandigen Micropoint Pipettenspitzen
Marke:  Fisherbrand™ TTW110-FIS
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11963436
  • 9.09 CHF / 1000 Stück
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
1 bis 200 μl
Unsteril
Autoklavierbar
5 cm
Universelle Passform
Polypropylen
Ungefiltert
Gelb
2 in.
Bulk
SureOne
Videos
  • Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors and SureOne Pipettor Tips (DE)
    Extrem niedrige Kolbenkräfte für längeres ermüdungsfreies Arbeiten und ein verringertes RSI-Risiko.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Talking Points - Fisherbrand Elite Pipetten
    • Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors and SureOne Pipettor Tips (FR )
      Les forces extrêmement faibles exercées sur le piston permettent de travailler plus longtemps sans se fatiguer et de réduire le risque de microtraumatismes répétés.
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettes
      • Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors and SureOne Pipettor Tips (EN)
        Extremely low plunger forces work longer without fatigue and reduce the risk of RSI.
        Video Player is loading.
        Current Time 0:00
        Duration 0:00
        Loaded: 0%
        Stream Type LIVE
        Remaining Time 0:00
        1x
        • Chapters
        • descriptions off, selected
        • subtitles off, selected
          Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors
        Sicherheitsdatenblatt (SDS)
        Dokumentation Zertifikate
        Aktionen
        Aktionen
        • Fisherbrand
          Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-Produkte
          Aktionscode: 24164
          Gültig bis zum2025-05-31
          Tage
          3
          Stunden
          0
          Minuten
          53
          Sekunden
          56
          Neues Angebot
          *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 31.05.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
          Geschäftsbedingungen Jetzt sparen
        • Mehrere Hersteller
          Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte
          Aktionscode: 24140
          Gültig bis zum2025-08-24
          Tage
          88
          Stunden
          0
          Minuten
          53
          Sekunden
          56
        • Mehrere Hersteller
          Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre Analysen
          Aktionscode: 24135
          Gültig bis zum2025-07-13
          Tage
          47
          Stunden
          0
          Minuten
          53
          Sekunden
          56
        Berichtigung von Produktinhalten
        Name des Produkts
        Fisherbrand™ SureOne dünnwandige MicroPoint Pipettenspitzen, Universalformat > Gelb; BP