Learn More
Fisherbrand™ SureOne dünnwandige MicroPoint Pipettenspitzen, Universalformat
Komplettes Sortiment an universell einsetzbaren, dünnwandigen Micropoint Pipettenspitzen
Marke: Fisherbrand™ TTW110RLN-FIS
22.20 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Komplettes Sortiment an universell einsetzbaren, dünnwandigen Micropoint Pipettenspitzen
- Alle sterilen Spitzen sind in Schrumpffolie verpackt und zertifiziert frei von RNase, DNase, ATP, Pyrogen, Bioburden, PCR-Inhibitoren und Endotoxin und DNA.
- Alle nicht sterilen Spitzen (im Gestell und lose) ohne Filter sind zertifiziert frei von RNase, DNase und DNA.
- Volumen: 1 bis 200 μl
- Gesamtlänge: 2 in.
- Die Einsätze schließen bündig mit dem Rack ab und erleichtern so die Verwendung mit Mehrkanalpipetten
- In alle Rack-Komponenten sind Recycle-Logos eingeprägt
- Bei Bedarf kann der Deckel eingerastet werden, sodass er z. B. beim Autoklavieren offen bleibt
- Der Deckelrand ermöglicht sicheres Stapeln und verhindert, dass die Racks beim Stapeln und auf Laborwagen verrutschen.
- Der Sicherheitsverschluss ermöglicht das Öffnen und Schließen mit einer Hand und verhindert ein Aufspringen des Deckels, wenn der Behälter herunterfällt.
- Der Einsatz rastet fest ein, sodass ein Herausheben beim Pipettieren verhindert wird.
- Der Klappdeckel kann entweder mit Scharnier oder als abnehmbarer Deckel genutzt werden. Das Scharnier stört nicht beim Pipettieren mit einer Mehrkanalpipette.
- Die Einsätze lassen sich leicht in Racks platzieren und aus Racks entnehmen; sie haben einen festen Sitz, weil sie am Rack einrasten.
- Chargenverfolgbarkeit: Alle Einsätze enthalten die Fisherbrand Artikelnummer, das Spitzenvolumen und die Chargennummer.
- Eingerückte Einsatzöffnungen verhindern, dass sich die Spitzen bewegen, und stabilisieren sie für Mehrkanal-Arbeiten.
- Contact Clip verhindert unnötigen Kontakt mit den Spitzen, wenn die Spitzen in Einsätze gesteckt werden
- Mehrkanal-Design, alle Einsätze haben 96-Well-Format
- Robustes, nicht biegsames Design für sicheren Verschluss jeder Spitze
- Die Produktinformationen sind auf die Verpackung aufgedruckt
- Die Staubklappe schützt das Produkt vor Kontamination
- Eingestanzte Grifflöcher ermöglichen ein einfaches Herausziehen des Produkts
- Die Aussparung in der Verpackung erleichtert das Entnehmen der Einsätze
- Die Nachfüllpackungen sparen im Vergleich zur Verpackung im Gestell 58 % an Platz auf der Arbeitsfläche ein und reduziert den Kunststoffabfall um 52 %.
Bestellinformation
Die Verpackungsoptionen umfassen Großpackung, Verpackung im Gestell, sterile Verpackung im Gestell und Nachfüllpackung.
Spezifikation
1 bis 200 μl | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
5 cm | |
Universelle Passform | |
SureOne |
Ungefiltert | |
Natural | |
2 in. | |
Nachfüllpackung | |
Nein | |
Polypropylen |
Videos
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettes
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipetten
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %