Learn More
Fisherbrand™ SureOne dünnwandige MicroPoint Pipettenspitzen, Universalformat
GREENER_CHOICE
Komplettes Sortiment an universell einsetzbaren, dünnwandigen Micropoint Pipettenspitzen
Marke:  Fisherbrand™ TTW110RN-FIS
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11933436
  • 25.29 CHF / 960 Stück
Fisherbrand-Sonderangebote auf Top-Produkte
Aktionscode 24164 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
1 bis 200 μl
Unsteril
Autoklavierbar
51 mm
Universelle Passform
Polypropylen
Ungefiltert
Natural
2 in.
Aufklappbares Gestell
SureOne
Videos
  • Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors and SureOne Pipettor Tips (DE)
    Extrem niedrige Kolbenkräfte für längeres ermüdungsfreies Arbeiten und ein verringertes RSI-Risiko.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Talking Points - Fisherbrand Elite Pipetten
    • Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors and SureOne Pipettor Tips (FR )
      Les forces extrêmement faibles exercées sur le piston permettent de travailler plus longtemps sans se fatiguer et de réduire le risque de microtraumatismes répétés.
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettes
      • Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors and SureOne Pipettor Tips (EN)
        Extremely low plunger forces work longer without fatigue and reduce the risk of RSI.
        Video Player is loading.
        Current Time 0:00
        Duration 0:57
        Loaded: 0%
        Stream Type LIVE
        Remaining Time 0:57
        1x
        • Chapters
        • descriptions off, selected
        • subtitles off, selected
        • en (Main), selected
        Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors
      Sicherheitsdatenblatt (SDS)
      Dokumentation Zertifikate
      Aktionen
      Aktionen
      • Fisherbrand
        Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-Produkte
        Aktionscode: 24164
        Gültig bis zum2025-05-31
        Tage
        7
        Stunden
        1
        Minuten
        59
        Sekunden
        19
        Neues Angebot
        *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 31.05.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
        Geschäftsbedingungen Jetzt sparen
      • Mehrere Hersteller
        Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre Analysen
        Aktionscode: 24135
        Gültig bis zum2025-07-13
        Tage
        51
        Stunden
        1
        Minuten
        59
        Sekunden
        19
      Berichtigung von Produktinhalten
      Name des Produkts
      Fisherbrand™ SureOne dünnwandige MicroPoint Pipettenspitzen, Universalformat > Naturfarben; HR, 10 x 96