Learn More
Fisherbrand™ Sterile Mikrozentrifugenröhrchen mit Schraubverschlüssen
Ausführungen mit Stehrand oder konischem Boden erhältlich
190.00 CHF - 208.00 CHF
Spezifikation
Verschlussmaterial | Polypropylen |
---|---|
Farbe | Naturfarben |
Material | Polypropylen |
Enthält | O-Ring |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Max. RZB | dimShape | Bodenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Max. RZB | dimShape | Bodenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12350353
![]() |
Fisherbrand™
515-S-FIS |
1.5 ml | 30000 x g | Konisch |
190.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12831731
![]() |
Fisherbrand™
02681374 |
2mL | 18000xG | Stehrand |
201.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12390433
![]() |
Fisherbrand™
522-S-FIS |
2 ml | 25000 x g | Konisch |
208.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Ausführungen mit Stehrand oder konischem Boden erhältlich
- Mit angebrachten Kappen
- Naturfarbene Schraubverschlüsse mit O-Ringen
Spezifikation
Polypropylen | |
Polypropylen | |
Steril |
Naturfarben | |
O-Ring | |
Schraubverschluss |