Learn More
Thermo Scientific™ Standard-Transferpipetten, Einweg
GREENER_CHOICE
Einmaliges Drücken saugt bis zu 3,2 ml an
Marke:  Thermo Scientific™ 225
17.80 CHF gültig bis 2025-06-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10100630
  • 26.70 CHF / 500 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
Einmaliges Drücken saugt bis zu 3,2 ml an
Die besonders robusten All-in-One-Pipetten eliminieren die Gefahren von Glasbruch und der Exposition gegenüber infektiösen Materialien.
  • Nie wieder nach dem passenden Peleus-Ball aus Gummi für Glaspipetten suchen. Da die gesamte Einheit wegwerfbar ist, verhindern die Einwegpipetten Kreuzkontaminationen zwischen Proben und reduzieren die Kontamination von Personal über die Luft
  • Einteiliges Design aus durchsichtigem Polyethylen niedriger Dichte
  • Inert gegenüber biologischen Flüssigkeiten und den meisten Säuren
  • Sie arbeiten überall optimal, wenn ein schneller und sicherer Flüssigkeitstransfer erforderlich ist
  • In vier gebrauchsfertigen Modellen
  • Einmaliges Drücken saugt bis von 2,0 bis 3,3 ml (je nach verwendetem Modell) an
  • Alle liefern einheitliche Tropfengrößen
  • Kann für die Probenlagerung versiegelt und gekühlt werden (Versiegelung mit Kat.- Nr. 02-678 Hemato-Seal™ Schlauchdichtmittel)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
3.2 ml
Research
500/Packung
15.5 cm
Ja
Polyethylen
Ja
7.5 ml
Transferpipette
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Standard-Transferpipetten, Einweg > Graduiert; Länge: 6 Zoll; Kapazität: 7,5 ml