Learn More
Fisherbrand™ Bürsten mit Stahldrahtgriff
Beschreibung
Fisherbrand™ Edelstahlbürsten mit Griff haben steife, weiße Nylonborsten zur Reinigung von Reagenzgläsern.
- Borsten sind chemikalienbeständig
- Radial getuftete Seite
- Der Griff aus Edelstahl ist rostfrei und korrosionsbeständig
Spezifikation
Teströhrchen-Bürste | |
Radial, büscheliges Ende | |
Radial getuftetes Ende | |
1,37 Zoll | |
Zur Reinigung von Reagenzgläsern | |
4 in. | |
10 cm |
Nylon | |
Verzinkter Stahldraht | |
Weiß | |
3,5 cm | |
11 in. | |
27,94 cm | |
S |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Bürsten mit Stahldrahtgriff > Gesamtlänge: 11 Zoll (27,94 cm); Borsten L x Durchmesser: 4 x 1,37 Zoll (10 x 3,5 cm)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur