Learn More
Fisherbrand™ Edelstahlabdeckungen für Ultraschallgeräte
Eine sichere und stabile Halterung für Bechergläser zur Vervollständigung Ihrer Ultraschall-Reinigungsgeräte. Fisherbrand™ Edelstahlabdeckungen für S-Line Ultraschall-Reinigungsgeräte sind robust, pflegeleicht und erfüllen hohe Sicherheitsstandards.
30.60 CHF - 36.35 CHF
Spezifikation
Typ | Deckel |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | FB11211 Ultraschallreinigungsgerät |
Material | Edelstahl |
Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10101081
|
Fisherbrand™
2070300000 |
0.75 gal. | 2,83 L |
30.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10248951
|
Fisherbrand™
2070930000 |
1 gal. | 3,78 L |
36.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Mit zwei Löchern
Specifications
Deckel | |
FB11211 Ultraschallreinigungsgerät | |
Edelstahl |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.