Learn More
Fisherbrand™ X3 INCUBATION TRAY FOR 90MM OR 55MM
Erhöht die Kapazität des Inkubators.
Marke:  Fisherbrand™ 18983-3100
64.51 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11597832
  • 67.90 CHF / 3 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Erhöht die Kapazität des Inkubators.
  • Fasst fünf 100 mm- oder fünfzehn 60 mm-Petrischalen
  • Haltbare, chemikalienbeständige Polypropylenkonstruktion
  • Zwei große Beschriftungsflächen für die Probenmarkierung
  • Löcher im Boden des Tabletts erleichtern den Luftstrom
  • Kann mit 70 % Ethanol oder gängigen Labordesinfektionsmitteln desinfiziert werden
  • Nicht oberhalb von 100°C (212°F) empfohlen; Autoklavieren kann zu Verformungen führen
Spezifikation
Spezifikation
Stapelbare Petrischalen-Inkubationstablett
Blau
Polypropylen
Rechteckig
Non-sterile
9.87 x 9.31 x 1.37 Zoll (25 x 23.64 x 3.479 cm)
9,87 in.
9.31 Zoll
1,37 in.
Nicht autoklavierbar
Petrischalen (5 x 100 mm oder 15 x 60 mm), Petri Dishes (100 mm)
5
Ja
10 oder 6 cm-Petrischalen
25 cm
23,64 cm
3,479 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ X3 INCUBATION TRAY FOR 90MM OR 55MM > Für 60 oder 100 mm-Petrischalen