Learn More
Fisherbrand™ Square Labels
GREENER_CHOICE
Fisher branded Cryogenic Storage Labels use a special adhesive that is designed to withstand extreme cold temperatures as low as -196º C (-311º F). Our cryogenic storage labels can be printed or written on and will not bleed, smudge or smear. Engineered for you to use in your laser printer.
Marke:  Fisherbrand™ 11010211
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17827201
  • 60.00 CHF / 20 Bögen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-08-2025
Beschreibung
  • Etiketten können bedruckt oder beschrieben werden und verwischen, verschmieren oder verlaufen nicht
  • Entwickelt für den Einsatz in Laserdruckern
Spezifikation
Spezifikation
Orange
Unsteril
156/Packung
0,64 x 3,81 cm
Bogen mit quadratischen Etiketten
156
0,025 x 1,5 Zoll
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Square Labels > 0,25 x 1,5 in. 0,64 x 3,81 cm; Orangefarben; 156 Etiketten/Bogen