Learn More
Fisherbrand™ Square Labels
GREENER_CHOICE
Fisher branded Cryogenic Storage Labels use a special adhesive that is designed to withstand extreme cold temperatures as low as -196º C (-311º F). Our cryogenic storage labels can be printed or written on and will not bleed, smudge or smear. Engineered for you to use in your laser printer.
Marke:  Fisherbrand™ 11010220
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17817211
  • 60.00 CHF / 20 Bögen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-08-2025
Beschreibung
  • Etiketten können bedruckt oder beschrieben werden und verwischen, verschmieren oder verlaufen nicht
  • Entwickelt für den Einsatz in Laserdruckern
Spezifikation
Spezifikation
Blau
Unsteril
27 x 1,25 in.
Bogen mit quadratischen Etiketten
85 Etiketten/Bogen
0,64 x 3,17 cm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Square Labels > 25 x 1,25 in. (0,64 x 3,17 cm); Blau; 85 Etiketten/Bogen