Learn More
Fisherbrand™ Bodenanalyse ASTM-Hydrometer
These hydrometers are used to determine the specific gravity of soil in the range of 0.995 to 1.038 or -5 to 60g/L (using a weight by volume scale).
88.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Rückführbar auf NIST |
---|---|
Länge (metrisch) | 280 mm |
Inhalt und Lagerung | Hydrometer sollten an einem sauberen, trockenen und sicheren Ort aufbewahrt werden und nicht extremen Temperaturen ausgesetzt werden. |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Bestimmung der relativen Dichte des Bodens im Bereich 0,995 bis 1,038 oder -5 bis 60 g/l (Verwendung einer Waage mit Volumengewicht) |
Produktcode | Marke | ASTM-Nummer | Bereich der relativen Dichte | Genauigkeit | Schritten | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | ASTM-Nummer | Bereich der relativen Dichte | Genauigkeit | Schritten | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17112435
|
Fisherbrand™
13202132 |
151H | 0,995 bis 1,038 | ±0,001 | 0,001 |
88.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Diese Hydrometer werden verwendet, um die spezifische Dichte des Bodens im Bereich von 0,995 bis 1,038 oder -5 bis 60 g/l (unter Verwendung einer Waage mit Volumengewicht) zu bestimmen.
- 280mm (11 in.) long
- Lead-free ballast and glass
- Individually serialized
- Conform to the accuracy requirements of ASTM hydrometers
- Temperature standardization: 68°F
Storage:
Soil analysis hydrometers should be stored in a clean, dry, safe place, and should not be subjected to extreme temperatures.
Bestellinformation
Should you require an individual Hydrometer Calibration Report, factory calibrated hydrometers or custom calibration services are available.
Certifications
Packaged with a multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese, and Spanish) Statement of Accuracy indicating accuracy traceable to NIST. Hand Inspected by our U.S. quality team.
Spezifikation
Rückführbar auf NIST | |
280 mm | |
Hydrometer sollten an einem sauberen, trockenen und sicheren Ort aufbewahrt werden und nicht extremen Temperaturen ausgesetzt werden. | |
Zur Bestimmung der relativen Dichte des Bodens im Bereich 0,995 bis 1,038 oder -5 bis 60 g/l (Verwendung einer Waage mit Volumengewicht) |