Learn More
LevGo™ Impfstäbchen
Isolieren einzelner Kolonien mit Picks aus Weißbirkenholz. LevGo™ Impf-Picks sind natürlich biologisch abbaubar und Einweg-Picks, sind aber auch autoklavierbar und für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.
Marke:  LevGo™ HS120013
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15326568
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • In drei Längen und zwei Nadelgrößen für eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen erhältlich.
  • Natürlich biologisch abbaubar, aus 100 % in den USA angebautem weißen Birkenholz
  • In einer FDA-zertifizierten Einrichtung hergestellt, erfüllt FDA-Normen für Lebensmittelkontakt
  • Als Halb- oder Kanülenspitzenausführung für empfindliche Anwendungen erhältlich
  • Autoklavierbar
  • Einwegprodukt
Spezifikation
Spezifikation
Holzpflücker
Groß
500er-Packung
152.4 mm
Weißes Birkenholz
Halbpunkt
6 Zoll
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
LevGo™ Impfstäbchen >