Learn More
LevGo™ Impfstäbchen
Isolieren einzelner Kolonien mit Picks aus Weißbirkenholz. LevGo™ Impf-Picks sind natürlich biologisch abbaubar und Einweg-Picks, sind aber auch autoklavierbar und für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.
Marke: LevGo™ HS120012
Beschreibung
- In drei Längen und zwei Nadelgrößen für eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen erhältlich.
- Natürlich biologisch abbaubar, aus 100 % in den USA angebautem weißen Birkenholz
- In einer FDA-zertifizierten Einrichtung hergestellt, erfüllt FDA-Normen für Lebensmittelkontakt
- Als Halb- oder Kanülenspitzenausführung für empfindliche Anwendungen erhältlich
- Autoklavierbar
- Einwegprodukt
Spezifikation
Holzpflücker | |
Standard | |
1500 Packungen | |
63,5 mm |
Weißes Birkenholz | |
Nadelspitze | |
2.5 Zoll |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
LevGo™ Impfstäbchen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur