Learn More
Fisherbrand™ Schüttelkolben
282.54 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verringert das Risiko von Kreuzkontamination.
- Pyrogenfrei und nicht zytotoxisch
- Durchsichtiges, langlebiges Polycarbonat mit permanenten Graduierungen
- Polypropylenverschluss aus PTFE mit einer Porengröße von 0,22 μm
- Einzeln verpackt zur leichteren Lagerung und Handhabung
- Flacher Boden für den Einsatz auf dem Labortisch oder Boden mit Schikanen für den Einsatz auf dem Schüttlertisch
- Belüfteter oder nicht belüfteter Schraubverschluss NICHT autoklavierbar
- Autoklavierbarer Kolben
- Steril
Certifications
Zertifiziert steril bei 10–6 SAL-Wert, USP-Klasse VI
Spezifikation
67,6 oz. | |
Klar | |
Polycarbonat | |
0,22μm PTFE-Pore | |
Ja | |
Klasse VI | |
Belüftet |
Polypropylen | |
2000 ml | |
Für Suspensionszellkulturen, Medienvorbereitung und Lagerung | |
Autoklavierbar | |
Steril | |
Flach |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.9 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Schüttelkolben > Einfacher Boden; belüfteter Verschluss; Kapazität: 2000 ml; 4 Stück/Karton
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur