Learn More
Fisherbrand™ Selbstklebende Etiketten
Diese weißen Etiketten sind zur Verwedung auf einer Vielzahl von Oberflächen geeignet.Die Fisherbrand™ selbstklebende Etiketten sind abnehmbar und druckempfindlich.Ideal für eine Vielzahl von Markierungsanwendungen.
Marke:  Fisherbrand™ 11850E
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15512855
  • 42.00 CHF / 900 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Beschreibung
Diese weißen Etiketten sind zur Verwedung auf einer Vielzahl von Oberflächen geeignet.Die Fisherbrand™ selbstklebende Etiketten sind abnehmbar und druckempfindlich.Ideal für eine Vielzahl von Markierungsanwendungen.
  • Selbstklebende Etiketten
  • Haftet an den meisten Oberflächen ohne Befeuchtung
  • Einfache Markierung mit Bleistift, Kugelschreiber oder Filzstift
Bestellinformation
Etiketten mit blauem Rand in Rollen zu je 1.200; Etiketten mit rotem Rand im Spenderkarton; weiße Etiketten auf Bögen.
Spezifikation
Spezifikation
Selbstklebend
Etikett
Selbstklebendes Etikett
900/Schachtel
1,25 in.
1 in.
Weiß, Rot
Papier
Allgemeine Anwendungen
1,25 x 1 in.
3,2 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Selbstklebende Etiketten > Weiß mit rotem Rand; L x B:32 x 25mm (1,25 x 1 in.)