Learn More
Bel-Art™ Runde Bleiringe mit Vikem™ Vinyl-Ummantelung
Zum Schutz und zur Stabilisierung von teuren Glasartikeln. Bel Art™ Runde Bleiringe mit Vikem™ Vinylbeschichtung eignen sich für den Einsatz mit zerbrechlichen Laborglasartikeln.
Marke: Bel-Art™ F18307-0010
43.78 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Schützt und stabilisiert teure Glaswaren. Bel Art™ Runde Bleiringe mit Vikem™ Vinylbeschichtung sind sicher für die Verwendung mit zerbrechlichen Laborgläsern.
- Zur Stabilisierung von Glasartikeln beim Eintauchen in Wasserbäder
- Zur Verringerung von Verrutschen, Bruchgefahr und Verschütten von Chemikalien
- Chemikalienbeständig
- Kein Zerkratzen von Kolben
Spezifikation
Zubehör | |
Hellrot | |
Blei | |
None | |
Non-sterile | |
89 mm | |
15.9 mm | |
3,5 in. | |
5,1 cm | |
454 g |
Nicht autoklavierbar | |
Flasks (250 to 1000 mL) | |
Ring | |
Yes, When Empty | |
250 bis 1000 ml-Kolben | |
89 mm | |
2 in. | |
8.9 cm | |
1 lb. |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13