Learn More
Fisherbrand™ Scheiben für Rotationsmischgeräte
Für durchgehende Mischröhrchen mit einem Durchmesser zwischen 8 und 11 mm geeignet
Marke: Fisherbrand™ RMD024
Beschreibung
- Drehmischer-Scheibe mit Klemmen für Röhrchen, nicht montiert, im Lieferumfang enthalten
- Diese Klemmen für 'End-zu-End-Mischröhrchen' eignen sich für Röhrchen mit einem Durchmesser von 8-11 mm oder 15-17 mm und eignen sich für 0.5 ml-, 1.5 ml- und 2.0 ml-Mikrozentrifugenröhrchen, 3 ml-Vacutainer und 5 ml-Röhrchen mit Verschlusskappe (8-11 mm) oder 15 ml-Zentrifugenröhrchen (15-17 mm)
- Kann autoklaviert werden und ermöglicht ein einfaches Laden und Entfernen der Röhrchen.
- Lässt sich leicht auf die RM-1-Befestigung montieren, da es mittels drei Bolzen und einem Daumenrad befestigt wird
Spezifikation
Drehmischerscheibe | |
Röhrchen mit einem Durchmesser zwischen 8 und 11 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Scheiben für Rotationsmischgeräte > Kann verwendet werden mit: Röhrchen mit Durchmesser zwischen 15 und 17 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur