Learn More
Fisherbrand™ Wiederverwendbare Enghals-Erlenmeyerkolben aus Glas
Weniger Absplitterung dank der langen, konischen Außenkontur
Marke:  Fisherbrand™ FS2650050
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11970707
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Diese wiederverwendbaren Fisherbrand™ Erlenmeyerkolben mit engem Hals eignen sich für das Abmessen und Mischen von Lösungen, wenn keine hohe Genauigkeit gefordert ist. Durch den langgezogenen, konischen Rand verringert sich die Gefahr des Abplatzens deutlich.
  • Verstärkte Oberseite mit abgerundetem Rand
  • Dickwandiger Glaskörper
  • Weiße Skala aus Keramik-Emaille
Compliance
Entsprechend den Anforderungen der ASTM™ Spezifikation E 1404 Typ 1, Klasse 1 entwickelt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gummi
1.96 Zoll
Borosilikatglas
10 ml
7.8 cm
Matte Oberfläche, Keramik-Emaille-Markierung
Enghals
1
Art der Öffnung: Robuste Ausführung, mit Füllstandanzeige
50 ml
20 bis 50 ml
3.07 Zoll
1
Wiederverwendbar
50 mm
Name des Produkts
Fisherbrand™ Wiederverwendbare Enghals-Erlenmeyerkolben aus Glas > 50 ml